Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale SVG-SYS Vari-gel MINI Gelelektrophoreseeinheit
Zur Verwendung mit der SVG-SYS Vari-gel MINI horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Farbcodiert
- Verfügbar in Stärken von 1, 1.5 und 2 mm
Spezifikation
SVG-SYS Vari-gel MINI horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
12 | |
30 μ l |
Kamm | |
2 mm | |
3 mm |