Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale HU-13 Gelelektrophoreseeinheit, Dicke 1 mm
Zur Verwendung mit der HU13 Midi horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
84.85 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MH-1010 horizontale Gelelektrophorese-Einheiten HIPS |
---|---|
Typ | Kamm |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Zähne | Probenvolumen (metrisch) | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Zähne | Probenvolumen (metrisch) | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12398416
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 35 μ l | 12 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10141421
|
Fisherbrand™
|
9.5 mm | 40 μ l | 10 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10479542
|
Fisherbrand™
|
5.5 mm | 25 μl | 16 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10181701
|
Fisherbrand™
|
4 mm | 17 μ l | 20 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10385211
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 13 μ l | 24 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10633812
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 13 μ l | 28 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- farbcodiert
- Höhe einstellbar
- Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
- Well-Tiefe bis zum maximalen 112-Probendurchsatz
Spezifikation
MH-1010 horizontale Gelelektrophorese-Einheiten HIPS | |
Kamm | |
1 mm |