Learn More
Fisherbrand™ Kämme für Mini SDS-PAGE
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
- Empfohlen für ultraaufgelöste Banden
- Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Schwarz | |
OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit | |
5 | |
0,75 mm |
Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure | |
Kamm | |
Je 1 | |
70 μl |