Learn More
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit
Zubehörteile für HE 33 Mini Submarine
50.50 € - 84.41 €
Produktcode | Marke | Typ | Anzahl Wells | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Anzahl Wells | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11559533
|
Hoefer™
HE31A-P-1.0 |
Rückenloser Präparativer Kamm | Präparativ | 0.1 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12084637
|
Hoefer™
HE31A-12-1.5 |
Kamm ohne Rückseite | 12 | 0.15 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11539533
|
Hoefer™
HE31A-16-1.0 |
Kamm ohne Rückseite | 16 | 0,1 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11519533
|
Hoefer™
HE31A-12-1.0 |
Kamm ohne Rückseite | 12 | 0.1 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11569533
|
Hoefer™
HE31A-P-1.5 |
Rückenloser Präparativer Kamm | Präparativ | 0.15 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12044817
|
Hoefer™
HE31-BK |
Zurücklaufender Kamm und zwei Schrauben | 1 präparativ, 2 Referenz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11599523
|
Hoefer™
HE31A-8-1.0 |
Kamm ohne Rückseite | 8 | 0.1 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12074827
|
Hoefer™
HE31A-16-1.5 |
Kamm ohne Rückseite | 16 | 0.15 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10534455
|
Hoefer™
HE31A1615 |
Kamm ohne Rückseite | 16 | 0.15 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Typ: Kamm, 1mmTaschen: 16
Vol./Tasche: 4,1 μl
Spezifikation
HE33 Mini-Submarine-Einheit |