Learn More
Fisherbrand™ Kämme für Mini SDS-PAGE
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
21.25 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure |
Zur Verwendung mit (Geräte) | OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11897583
|
Fisherbrand™
|
80 μl |
21.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11827593
|
Fisherbrand™
|
1300 μl |
21.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11877593
|
Fisherbrand™
|
70 μl |
21.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11827603
|
Fisherbrand™
|
50 μl |
21.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11877603
|
Fisherbrand™
|
40 μl |
21.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11827613
|
Fisherbrand™
|
200 μl |
21.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11877613
|
Fisherbrand™
|
120 μl |
21.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11827623
|
Fisherbrand™
|
100 μl |
21.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
- Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
- Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Blau | |
OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit | |
Je 1 |
Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure | |
Kamm | |
2 mm |