Learn More
Abeba™ Comfort 36803 Schuhe
Stilvolle, handgenähte Nähte und PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke:  Abeba™ 36803/38
Weitere Details : CAS : 461-88-1 Netto-Gewicht : 1.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462850
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
  • Glattes Leder, weiß
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Reflexor-Einlegesohle mit Noppen (Artikel-Nr. 3572)
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
  • Spannbereich mit elastischem Band
  • Schnallenverschluss
  • Handgenähte Naht
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
Mikrofaser
38
Polyurethan
Weiß
Leder
Rutschfest
36803