missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
Comfort Rack suitable for use with all chest freezer models.
83.55 € - 143.00 €
Spezifikation
Enthält | Federschlösser |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15210844
|
Tenak™
TE24538B |
Boxen (6) |
117.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15230834
|
Tenak™
TE24530B |
Boxen (2) |
83.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15230844
|
Tenak™
TE24540B |
Boxen (7) |
124.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15250834
|
Tenak™
TE24532B |
Boxen (3) |
92.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15250844
|
Tenak™
TE24542B |
Boxen (8) |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15270834
|
Tenak™
TE24534B |
Boxen (4) |
99.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15270844
|
Tenak™
TE24544B |
Boxen (9) |
143.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15290834
|
Tenak™
TE24536B |
Boxen (5) |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Racks with spring locks mounded on each shelf to secure the cryoboxes
- Can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate
- Measure the inside height of your freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spezifikation
Federschlösser | |
Edelstahl | |
Tiefkühltruhen | |
75 mm (Box) |