Learn More
Fisherbrand™ Kompaktwaage
Die perfekte kostengünstige und tragbare Waage ist ideal, wenn es auf die Kosten ankommt und zuverlässige Ergebnisse unerlässlich sind. Die Fisherbrand™ Compact Waage bietet Kapazitäten von 200 g bis 5 kg und eine Messwertanzeige von 0.1 g oder 1 g für den Einsatz im Klassenzimmer und im Bildungsbereich.
41.90 € - 59.00 €
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 3 Batterien Typ AA (inklusive) oder optionales Net
Displaytyp LCD
Stabilisierungszeit 3 s
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15335103 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Fisherbrand™
5,000g 1 g 50.50 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 4 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15305103 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Fisherbrand™
200g 0.1 g 49.10 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15315103 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Fisherbrand™
500g 0.1 g 59.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 5 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15325103 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Fisherbrand™
2,000g 1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter +49 2304 - 93 28 90
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr flache Bauweise
  • Großes, kontrastreiches LCD
  • Energiesparende automatische Abschaltfunktion
  • Tastenfeld mit zwei Tasten
  • Einfache Lagerung durch stapelbare Bauweise
  • Integrierte Wägezellenverriegelung
  • Über- und Unterlastanzeige
  • Digitale Kalibrierung über das Tastenfeld
  • Anzeige für niedrigen Batterieladestand
  • Drei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder optionaler Netzadapter
  • 2 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
3 Batterien Typ AA (inklusive) oder optionales Net
LCD
3 s