Learn More
Grant Instruments™ Kompaktschüttler
Artikelnummer. 12965501
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
5 bis 30 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize
12965501 5 bis 30 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12965501 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. PMR30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompakter und dennoch hochfunktioneller Plattformschüttler mit festem Winkel im Grant-bio Sortiment für die sanfte Probenagitation in Röhrchen, Kulturflaschen, Schalen und Boxen. Für Kühlräume und Inkubatoren geeignet.
  • Einfache Geschwindigkeitseinstellung – von 5 bis 30 Schwingungen/min – mit einem abgestuften Drehknopf
  • Fest 7° Neigungswinkel
  • Beladung bis zu 1 kg
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
  • Fest 7º Neigungswinkel
  • Robust und kompakt mit niedriger Höhe und kleiner Standfläche
  • Einfache Timer-Einstellung mit großem, einfach ablesbarem LED-Display, das die verbleibende Zeit klar anzeigt
  • Glatte, rutschfeste Matte im Lieferumfang enthalten – verhindert das Verrutschen der Gefäße
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Neigungswinkel 7 °
Tragkraft (metrisch) 1 kg
Drehzahlbereich 5 bis 30 U/min
Spannung 120/230 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Wirkleistung 3,8 W
Stromstärke 0,032 A
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) 205 mm
Länge (metrisch) Plattform 215 mm
Breite (metrisch) 220 mm
Breite (metrisch) Plattform 215 mm
Reglertyp Messuhr mit Graduierung
Modell PMR-30
Display 4-stellige LED
Enthält Glatte, rutschfeste Matte
Plattformausführung Feste Neigung
Zeitschaltbereich 1 min bis 24 h