missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C3a Antibody (D17/1), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18437996 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18437996 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18437996 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP223497R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Complement C3a Monoclonal antibody specifically detects Complement C3a in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Complement C3a
Anwendungen Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon D17/1
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Acylation Stimulating Protein, acylation-stimulating protein cleavage product, AHUS5, ARMD9, ASP, C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, C3a, C3a anaphylatoxin, C3adesArg, C3b, C3bc, C3-beta-c, complement C3, Complement C3 alpha chain, Complement C3 beta chain, Complement C3b alpha' chain, Complement C3c alpha' chain fragment 1, Complement C3c alpha' chain fragment 2, Complement C3d fragment, Complement C3dg fragment, Complement C3f fragment, Complement C3g fragment, complement component 3, complement component C3, complement component C3a, complement component C3b, CPAMD1, EC 3.4.21.43, epididymis secretory sperm binding protein Li 62p, HEL-S-62p, prepro-C3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Complement C3a Antibody (D17/1) - BSA Free was developed against Human C3a.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Diabetes Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 718
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.