missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C3d Antibody (C3D/2891), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18542472 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18542472 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18542472 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308764AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Complement C3d Monoclonal antibody specifically detects Complement C3d in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Complement C3d
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon C3D/2891
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 1250-1450) of human Complement C3d protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01024)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 718
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.