Learn More
Hirschmann™ Pipettenhalter, komplett
Ersatz-Pipettenhalter komplett für pipetus™.
Marke: Hirschmann™ 9903800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Ersatz-Pipettenhalter komplett für pipetus™ and pipetus™ standard.
Spezifikation
Pipettenhalter, komplett | |
Pipetus Akku mit Überwurfmutter | |
Je 1 | |
Je 1 |