Learn More
Veolia Water Systems Composite Ait Vent Filter
Diese leistungsfähigen, robusten und zuverlässigen Filter sind hydrophob und mikroporös und werden als Belüftungsfilter in Reservoirs eingebaut, um zu verhindern, dass Partikel wie Bakterien in das gespeicherte Wasser gelangen.
Marke: Veolia Water Systems LC136M2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16740kg
Beschreibung
- Die hydrophoben und mikroporösen Filter werden als Belüftungsfilter in Reservoirs eingebaut, um zu verhindern, dass Partikel oder Bakterien in das gespeicherte Wasser gelangen
- Durch die Kombination von absorbierenden Medien mit Filtermedien können Kompositbelüftungsfilter auch CO2 und organische Verunreinigungen im gespeicherten Wasser minimieren
- Kompositbelüftungsfilter verhindert das Eindringen von Bakterien und anderen Partikeln in das gespeicherte Wasser
- Der hydrophobe mikroporöse Kompositfilter minimiert CO2 und organische Verunreinigungen.
- Der Filter ist für die Verwendung mit ausgewählten Elga Wasseraufbereitungsgeräten der Serien Biopure, Centra, Maxima, Medica und Purelab konzipiert.
Spezifikation
Verhindert das Eindringen von Partikeln, einschließlich Bakterien, in das Lagerungswasser | |
Für BIOPURE 7/15, CENTRA R 60/120, MAXIMA MK1/MK2, MEDICA 7/15 Mk1, MEDICA PRO, MEDICA-D 7/15, MEDICA-R 7/15, MEDICA-S 7/15, PURELAB Classic Mk1, PURELAB Classic Mk2, PURELAB Elect 5/10, PURELAB Option-E 25/50/80 (Elect), PURELAB Option-E 5/10, PURELAB Op | |
Je 1 | |
Composite Belüftungsfilter |