Learn More
Herco Herlinghaus™ 200ML D DUST OFF, Druckluftspray 200 ml .
Marke: Herco Herlinghaus™ 138115
Weitere Details : CAS : 74-98-6 Netto-Gewicht : 0.10800kg Transport : UN number : 1950 Chem class : 2.1
Beschreibung
Zum Reinigen und Entstauben von Modulen, elektronischen Bauteilen und Geräten an schwer zugänglichen Stellen, ideal für Foto-Optik, Kameras, Uhren usw. Chemisch rein, hinterlässt keine Rückstände.Typ: Druckluftspray Dust Off
Menge: 200mL
Sicherheit und Handhabung
- TESLANOL D Druck-Gas-Spray
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H222-Extrem entzündbares Aerosol.
- H229-Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211-Nicht gegen offene Flamme oder andere ndquelle sprühen.
- P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.