Learn More
Masterflex™ Winkeladapter mit Außengewinde und Überwurfmutter
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme
Marke: Masterflex™ 06386-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Nenndruck bis maximal 220 psi bei 77 °F (25 °C)
- Einsetzbar von 32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
- Polypropylen-Komposition
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Winkeladapter mit Außengewinde für Rohre | |
Nein | |
1 7/32 Zoll | |
3/8 Zoll | |
3/8 in. NPT(M) | |
38 mm | |
Gewinkelt |
Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter | |
Polypropylen | |
10 Anschlüsse | |
3/8 Zoll | |
Nur Ethylene Oxide (ETO) | |
1 7/32 Zoll |