Learn More
Cole-Parmer™ Winkelanschlussstück mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
36.00 € - 78.30 €
Spezifikation
Produkttyp | Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Edelstahl |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11855423
|
Cole-Parmer™
31406-07 |
1/4 Zoll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11845423
|
Cole-Parmer™
31406-06 |
1/8 Zoll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11875423
|
Cole-Parmer™
31406-09 |
1/2 Zoll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
- Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
- Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
- Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
- Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter | |
Edelstahl | |
-40 °C | |
220 psi | |
93 °C |
Ja | |
-40 °F | |
Autoklav, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma | |
200 °F |