Learn More
Cytiva Con-A Sepharose™ 4B-Medium
Artikelnummer. 11534905 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11534905 5 ml 5 Milliliter
11524905 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11534905 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17044003
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Medium für die Affinitätschromatographie zur Aufnahme von glykosylierten Biomolekülen, einschließlich Glykoproteinen und Glykolipiden
Sehr gut geeignet für die Isolierung von Glykoproteinen auf der Zelloberfläche aus durch Reinigungsmittel solubilisierten Membranen.
  • Con A gekoppelt mit Sepharose, in einer4 %igen Agarose-Matrix über Bromcyan-Aktivierung
  • Bindet Moleküle, dieα-D-Mannose, α-D-Glukose und sterisch verwandte Rückstände mit verfügbaren C-3, C-4 oder C-5 -Hydroxylgruppen enthalten
  • Gruppenspezifisches Adsorptionsmittel für Moleküle, die Zucker enthalten
  • Konzentration des immobilisierten Con A, ca. 13 mg/ml Medium; Bindungsvermögen für Schweine-Thyreoglobulin, ca. 30 mg/ml Medium
  • Stabil im pH-Bereich 4 bis 9 und in Gegenwart aller gängigen Puffer
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Wird in 0.1 M-Acetat-Puffer (pH-Wert 6.0), mit 1 M NaCl, 1 Millimolar CaCl,2, 1mM MgCl21 Millimolar MnCl2und 20 %igem Ethanol geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungsvermögen 30 mg/ml
Ligandenkonzentration 13 mg Con A/mL entwässertes Medium
Matrix 4 % Agarose
Partikelgröße 90 μm
pH 4 bis 9
Menge 5 ml
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung und Reinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden, isoliert Zelloberflächen-Glykoproteine von Detergens-gelösten Membranen
Ligand Concanavalin A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Con A Sepharose 4B, 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol