Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus-Rotoren
Artikelnummer. 10327423 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 x 6,5/10 ml
18 x 10 ml
24 x 6 ml
2 x 96 x 0,2 ml
36 x 1,5 ml
6 x 15/50 ml
8 x 16 ml
8 x 25 ml
8 x 15 ml
Beschreibung:
Rotor A-2-VC
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-16-20
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-16
Rotor F-50-8-18
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Beschreibung unitSize
10327423 8 x 16 ml Rotor F-50-8-18 1 Stück
10737274 18 x 10 ml Rotor F-40-18-19 1 Stück
10337133 24 x 6 ml Rotor F-45-24-12 1 Stück
10125802 2 x 96 x 0,2 ml Rotor A-2-VC 1 Stück
10609503 16 x 6,5/10 ml Rotor F-45-16-20 1 Stück
10498983 36 x 1,5 ml Rotor F-40-36-12 1 Stück
11960517 6 x 15/50 ml Rotor F-35-6-30 1 Stück
10554244 8 x 15 ml Rotor F-45-8-17 1 Stück
10522844 8 x 15 ml Rotor F-50-8-16 1 Stück
10391584 8 x 25 ml Rotor F-35-8-24 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10327423 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5490042000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Bedürfnissen des Kunden entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die bequem auf Ihren Labortisch passt
  • Fortschrittliche Heiztechnik zur optimalen Behandlung Ihrer Proben sowie zur Gewährleistung einer schnellen, effizienten und schonenden Vakuumkonzentration von DNA/RNA, Nukleotiden, Proteinen und anderen flüssigen oder nassen Proben. Unser neuartig beschichtete Deckel bietet hervorragende chemische Beständigkeit gegen aggressive Säuren und organische Lösungsmittel (z. B. TFA, DMSO).
  • Je nach den spezifischen Laboranforderungen des Kunden ist der Concentrator Plus in drei Ausführungen erhältlich.
  • Basiskonzentrator für den Anschluss an eine vorhandene Vakuumpumpe
  • Komplettsystem mit integrierter lösungsmittelbeständiger, wartungsfreier und ölfreier PTFE-Pumpe und Kondensatabscheider
  • Das komplette System mit Vakuumanschluss bietet zusätzliche Funktionalität. Sie ermöglicht die separate Verwendung der integrierten Vakuumpumpe – ohne sie vom System trennen zu müssen
  • Auswahl aus 3 Betriebsmodi (Vakuumfuge, Zentrifuge und Exsikkator) für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen
  • Auswahl von drei Applikationsmodi (wässrig, alkoholisch oder hoher Dampfdruck) entsprechend dem Probenlösungsmittel, Reduzierung der —Verarbeitungszeit um bis zu 20 %
  • Die Auswahl von 4 Heizstufen (Umgebungstemperatur, 30 °C, 45 °C, 60 °C) ermöglicht die sichere und effiziente Konzentration verschiedener Proben.
  • Optional abschaltbare Bremsfunktion für empfindliche Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Rotor F-50-8-18
Typ Vertrieb Rotor
Fassungsvermögen 8 x 16 ml
Max. Schlauchlänge 128 mm
Max. Röhrchendurchmesser 31 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Concentrator Plus Zentrifuge