Learn More
Olympus™ Kondensor, großer Arbeitsabstand, U-LWCO
Kondensatoren für vergrößerten Arbeitsabstand. Olympus™ Kondensator für große Arbeitsdistanz, U-LWCO funktioniert mit BX-, IX- und MX-Mikroskopen.
Marke:  Olympus™ K10017635
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 12686692
  • 1155.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langer Arbeitsabstand 12 mm.
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskope der Serien BX, IX und MX
0,65