missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MULTIROIR Leitfähige Abdeckung

Artikelnummer. 17216870
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
300 mm
400 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
17216870 600 mm 1 Stück
17296860 300 mm 1 Stück
17206870 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17216870 Lieferant MULTIROIR Lieferanten-Nr. AESDDE86

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schwarzes Polypropylen nach ESD, ermöglicht das Stapeln der Tabletts

  • Deckel für leitfähige Behälter nach EU-Norm
  • Schwarzes Polypropylen, das dem ESD-Standard entspricht
  • Ermöglicht das Stapeln von Tabletts

Spezifikation

Typ Lagerbox
Material Polypropylen
Farbe Grau
Form Rechteckig
Beschreibung D86 K
Zur Verwendung mit (Anwendung) Behälter
Länge (metrisch) 800 mm
Breite (metrisch) 600 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.