missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MULTIROIR Leitfähige Abdeckung
Beschreibung
- Deckel für leitfähige Behälter nach EU-Norm
- Schwarzes Polypropylen, das dem ESD-Standard entspricht
- Ermöglicht das Stapeln von Tabletts
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lagerbox |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Grau |
| Form | Rechteckig |
| Beschreibung | D43 K |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Behälter |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?