Learn More
Hamilton™ X5760 Pipette tip Microlab CO-RE conductive, 50ul non-filtered/clean,unstacked, framed
Für präzises Pipettieren unerlässlich. Hamilton™ Leitfähige, nicht sterile CO-RE 50 μl-Pipettenspitzen ohne Filter gewährleisten dank des CO-RE PerfectTouch Systems erhöhte Pipettiersicherheit und Zuverlässigkeit.
Marke: Hamilton™ 235966
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.36400kg
Beschreibung
- Die feine, dünne Spitze erleichtert die Dosierung von Mikrovolumen
- Verwendbar mit 1000 μl-Kanalpipetten und CO-RE 96 Sondenköpfen
- Druckbasierte (pLLD) und kapazitive (cLLD) Füllstandserkennung mit leitfähiger Ausführung (schwarz)
- Prozesssicherheit durch kontrollierte Luftverdrängung und Total Aspiration and Dispense Monitoring
Spezifikation
50 μ l | |
Nicht steril | |
Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Pipettieren mit dem CO-RE PerfectTouch System | |
Ja |
Ungefiltert | |
Schwarz | |
Leitfähig |