Learn More
SI Analytics™ Leitfähigkeitsmesszelle, Typ LF413-3T, Länge 120 mm, D=15,3 mm, -5...+80 °C
SI Analytics™ Leitfähigkeitszelle mit 3 m Festkabel besteht aus einem Graphitsensor und einer Kunststoffwelle.
Marke: SI Analytics™ 285106148
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- 4-Polzelle
- Kunststoffwelle
- 3 M-Kabel mit 8 Polsteckern
Spezifikation
4-Polzelle | |
15.3 mm | |
120 mm | |
3 m |