Beschreibung
- Weiter Messbereich: Die 4-Pol-Zelle eliminiert Strahlungseffekte und garantiert linearität über einen großen Leitfähigkeitsbereich.
- Immer die richtige Temperatur: Der integrierte Temperatursensor garantiert, dass die Messungen immer mit der richtigen Temperaturkompensation durchgeführt werden
- DES™ - Diagnostizierbar, wirksam und dauerhaft: Erhöhte Effizienz durch Sensordiagnose: schnellere Problemlösung, geringere Ausfallzeiten, maximierte Sensorlebensdauer und Unterstützung der vorbeugenden Wartung
- Bleiben Sie voraus: Die Diagnosefähigkeit des Sensors bedeutet, dass Sie in Bezug auf den Zustand des Sensors beruhigt sein können. Es unterstützt die vorbeugende Wartung, maximiert die Lebensqualität des Sensors und verhindert dessen vorzeitige Entsorgung
- Nachhaltige Anlagen: DES™ digitale Sensoren sind eine geschickte Entscheidung. Die Beibehaltung der Messelectronics und der Austausch des Sensorschafts erst am Ende seiner Lebenszeit bzw. des abnehmbaren Kabels, das für alle Sensoren verwendet werden kann, trägt dazu bei, die Materialverschwendung und damit den biologischen Fußabdruck zu reduzieren
- Steigerung der Produktivität und Effizienz: Bei diagnostizierten Fehlern ermöglicht die Benutzerführung mit Empfehlungen zur Fehlerbehebung eine schnellere Problemlösung und damit eine Reduzierung der Ausfallzeiten. Außerdem werden Handhabungsfehler auf ein Minimum reduziert, wodurch der Bedarf an spezieller Schulung verringert wird
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | 0.57 cm-1 |
| Anschlusstypen | Mini-DIN |
| Zelltyp | 4 Graphitpole |
| Operating Temperature Range (Metric) | 0 °C bis 100 °C |
| Arten von Sensoren | Kombinierte Elektrode |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | 4-Ring Leitfähigkeitssonde |
| Material | Epoxid |
| Sonde | NTC 30 KΩ |
| IP-Schutzart | Keine |