Learn More
Conduritol B Tetraacetat, TRC
Artikelnummer. 30349889
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349889 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC66650050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Conduritol B Tetraacetate
CAS 25348-63-4
Summenformel C14 H18 O8
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O8/c1-7(15)19-11-5-6-12(20-8(2)16)14(22-10(4)18)13(11)21-9(3)17/h5-6,11-14H,1-4H3/t11-,12+,13+,14-
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C=C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name [(1R,4S,5R,6S)-4,5,6-Triacetyloxycyclohex-2-en-1-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 314.29
Formelmasse 314.1002