Learn More
Conduritol B Tetraacetat, TRC
Artikelnummer. 30364383
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364383 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364383 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC666500100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Conduritol B Tetraacetate
CAS 25348-63-4
Summenformel C14 H18 O8
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O8/c1-7(15)19-11-5-6-12(20-8(2)16)14(22-10(4)18)13(11)21-9(3)17/h5-6,11-14H,1-4H3/t11-,12+,13+,14-
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C=C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name [(1R,4S,5R,6S)-4,5,6-Triacetyloxycyclohex-2-en-1-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 314.29
Formelmasse 314.1002