missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Viskositätsstandard für Konus und Platten, 351,1 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™

Paragon ISO 17025/ISO17034-zertifizierte Normen für Konus- und Plattenviskosität sind speziell für die Lack- und Beschichtungsindustrie vorgesehen und stellen das umfassendste Spektrum an Normen dar, die für diese Anwendung zur Verfügung stehen.

Marke:  Paragon Scientific 2162/8

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg

Artikelnummer. 15949929

  • 154.00 € / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Kinematische Viskosität, zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 20 °C, 23 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität ist gemäß ASTM D341 bei mittleren Temperaturen zertifiziert
  • Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität werden bei allen Temperaturen angegeben
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 2 Jahre haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation

Spezifikation

Braune Glasflasche
Yes
Flüssig
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.