Learn More
Thermo Scientific Chemicals Al-23-Tiegel, konisch;Ht (mm), 45;Oben OD (mm), 35;Oben ID (mm), 31;Basis OD (mm), 18;Volumen (ml), 23
Artikelnummer. 15483525
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4mL
5 ml
8mL
9mL
23mL
40mL
49mL
75mL
125mL
160mL
Außendurchmesser (metrisch):
17mm
21mm
22mm
26mm
31mm
40mm
45mm
53mm
67mm
80mm
Innendurchmesser (metrisch):
20mm
24 mm
25mm
30mm
40mm
45mm
55mm
60mm
65mm
90mm
Höhe (metrisch):
20 mm (oben), 11 mm (Basis)
25mm (oben), 13mm (Basis)
30mm (oben), 15mm (Basis)
35mm (oben), 18mm (Basis)
45mm (oben), 22mm (Basis)
50mm (oben), 25mm (Basis)
60mm (oben), 30mm (Basis)
73mm (oben), 35mm (Basis)
88mm (oben), 44mm (Basis)
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15483525 9mL 21mm 30mm 25mm (oben), 13mm (Basis) 1 Stück
15473525 4mL 17mm 25mm 20 mm (oben), 11 mm (Basis) 1 Stück
15423535 75mL 53mm 65mm 60mm (oben), 30mm (Basis) 1 Stück
15413535 49mL 40mm 55mm 45mm (oben), 22mm (Basis) 1 Stück
15403535 23mL 31mm 45mm 35mm (oben), 18mm (Basis) 1 Stück
15433535 160mL 67mm 90mm 73mm (oben), 35mm (Basis) 1 Stück
15453535 8mL 26mm 24 mm 30mm (oben), 15mm (Basis) 1 Stück
15443535 5 ml 22mm 20mm 25mm (oben), 13mm (Basis) 1 Stück
15493535 125mL 80mm 60mm 88mm (oben), 44mm (Basis) 1 Stück
15473535 40mL 45mm 40mm 50mm (oben), 25mm (Basis) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15483525 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 033010.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 30mm
Material Al-23
Menge 1 Stück
Kapazität (metrisch) 9mL
Außendurchmesser (metrisch) 21mm
Höhe (metrisch) 25mm (oben), 13mm (Basis)
Product Type Konische Al-23-Tiegel
RUO– Nur für Forschungszwecke