Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweckbehälter aus Polystyrol mit konischem Boden und Schraubverschluss aus Kunststoff
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
Marke: Greiner Bio-One 201152
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.60000kg
Beschreibung
- Volumen: 30 ml
- Kunststoffschraubverschluss, weiß
- Stützrahmen unten
- Mit oder ohne einfaches oder beschriftetes Etikett
- Durchm. x Höhe: 25 x 90 mm
- Unter aseptischen Bedingungen in einer Reinraumumgebung der Klasse II hergestellt
- Kann verwendet werden
Spezifikation
Mehrzweckbehälter | |
Aseptisch | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
25 mm | |
Beschriftet, einfach |
Polystyrol | |
30 ml | |
Kunststoff | |
Stützrahmen unten | |
Für akademische und medizinische Zwecke | |
90 mm |