Learn More
JG Finneran Associates™ Einsätze, konisch
Marke: JG Finneran Associates™ 4035GF842
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Glas | |
350 μl | |
Begrenztes Volumen, präzise geformte Innenseite | |
100/Packung |