Learn More
Lenz Laborglasintrumente Konische Verbindungsklemmen, Typ Keck™
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
37.05 € - 73.56 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10050271
|
Lenz Laborglasintrumente
01103745 |
Für Schliffmanschette NS 45/40 | Braun |
73.56 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10569941
|
Lenz Laborglasintrumente
01103712 |
Für Schliffmanschette NS 12/21 | Violett |
37.05 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für konische Schliffverbindungen
- Material:POM, hervorragende chemische Beständigkeit
- Betriebstemperatur bis ca. 150 °°C.
Spezifikation
POM |