Learn More
Conjugated Linoleic Acid, 90%(Mixture of Isomers), TRC
Artikelnummer. 30367393
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367393 500 mg -
30358826 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC685000500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22880-03-1
Summenformel C18H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 280.4
Synonym Conjugated Linoleic Acid, 90% ( Isomers)
IUPAC-Name (10E,12E)-octadeca-10,12-dienoic acid
SMILES CCCCC\C=C\C=C\CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Conjugated Linoleic Acid (Mixture of Isomers)
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,9-8+
Formelmasse 280.2402