Beschreibung
- Bestehend aus einem antistatischen PTFE-Schlauch von 1,9 m Länge, mit einem kleinen Flansch von 1/2 in. Durchmesser (DN 16) auf beiden Seiten, zwei Klemmringen und zwei universellen Zentrierringen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | Vakuumpumpe VP5 EX |
| IP-Schutzart | IP52 |
| Typ | Pumpenanschluss-Set |