Beschreibung
- Bestehend aus einem 1,9 m langen Edelstahlschlauch mit einem kleinen Flansch von 1/2 in. Durchmesser (DN 16) auf beiden Seiten, zwei Klemmringen und zwei universellen Zentrierringen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | VP5 Chemie-Membranpumpe |
| IP-Schutzart | IP52 |
| Schlauchgröße | DN 16 |
| Typ | Pumpenanschluss-Set |