missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Connexin 31/GJB3 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 31/GJB3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Connexin 31/GJB3 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000-1:50000 |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gen-Alias | connexin 31, connexin-31, Cx31, CX31MGC102938, DFNA2, DFNA2B, EKV, erythrokeratodermia variabilis, FLJ22486, gap junction beta-3 protein, gap junction protein, beta 3, 31kD (connexin 31), gap junction protein, beta 3, 31kDa, gap junction protein, beta 3, 31kDa (connexin 31) |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Connexin 31/GJB3 (NP_076872.1). ERERRHRQKHGDQCAKLYDNAGKKHGGLWWTYLFSLIFKLIIEFLFLYLLHTLWHGFNMPRLVQCANVAPCPNIVDCYIARPTEKKIFTYFMVGASAVCIV |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?