missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Connexin 31/GJB3 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 31/GJB3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigen | Connexin 31/GJB3 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000-1:50000 |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gen-Alias | connexin 31, connexin-31, Cx31, CX31MGC102938, DFNA2, DFNA2B, EKV, erythrokeratodermia variabilis, FLJ22486, gap junction beta-3 protein, gap junction protein, beta 3, 31kD (connexin 31), gap junction protein, beta 3, 31kDa, gap junction protein, beta 3, 31kDa (connexin 31) |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Connexin 31/GJB3 (NP_076872.1). ERERRHRQKHGDQCAKLYDNAGKKHGGLWWTYLFSLIFKLIIEFLFLYLLHTLWHGFNMPRLVQCANVAPCPNIVDCYIARPTEKKIFTYFMVGASAVCIV |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?