Learn More
WTW™ ConOx-1.5 Leitfähigkeits-/Sauerstoffsensor 1,5m Kabel, komplett mit Zubehör
Marke:  WTW™ 401010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10627113
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Combined Oxygen/Conductivity Sensor
Epoxy, Graphite
ConOx-1.5
1.5 m
1.5m L Cable, with 3 exchange membrane heads, cleaning solution, conductivity standard (1413μS/cm), abrasive foil, OxiCal™ CX calibration vessel, electrolyte