Learn More
Simport™ Contact Plate™
Aus Polystyrol. Vereinfachen Sie mit dieser sterilen Kontaktplatte das Zählen von Kolonien. Simport™ Kontaktplatten haben ein 10 x 10 mm-Raster mit nummerierten und mit Buchstaben versehenen Quadraten, um Kolonien zu zählen und zu lokalisieren.
Marke:  Simport™ D210-17D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11610960
  • 119.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab
25-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Steril und ohne optische Verzerrung
  • Das Raster ist 10 x 10 mm groß und mit nummerierten und beschrifteten Quadraten versehen, die das Zählen und Lokalisieren von Kolonien erleichtern. Praktische Griffe zum Öffnen mit einer Hand
  • Mit konvexem Boden, um Kulturmedium zu sparen
Spezifikation
Spezifikation
15 mm
60 mm
15 mL
Konvexer Boden
Polystyrene