Learn More
Kartell™ Schraubbehälter mit Löffel, steril, 60 ml VE=400
Der Schraubverschluss mit Löffel macht diesen Behälter ideal für die Entnahme und den Transport von Proben. Der Kartell ™ Schraubverschlussbehälter ist in durchsichtigem PS (Polystyrol) erhältlich und wird komplett montiert und gebrauchsfertig geliefert.
Marke: Kartell™ 0563300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.40000kg
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss
- Inklusive Löffel
- Kapazität von 60 ml
- 65 mm Höhe
- Hergestellt aus transparentem PS
Spezifikation
Polystyrol | |
60 mL | |
Rot | |
Schraubverschluss | |
65 mm |
Steril | |
CE/IVD | |
Polyethylen | |
39 mm | |
Weißer Löffel |