Learn More
KARTELL Behälter mit Schnappdeckel
Artikelnummer. 13551440
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
35 mL
Packungsgröße:
750 Stück
800 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13551440 30 ml 800 Stück
13591440 35 mL 750 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13551440 Lieferant KARTELL Lieferanten-Nr. 0258000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Behälter mit Schnappdeckel hat eine weite Öffnung und eignet sich daher ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen.
  • Zylindrische Behälter aus PS-Material
  • Weite Mund
  • PE-Schnappdeckel
Spezifikation
Produkttyp Universalbehälter
Closure Included Ja
Graduated Nein
Material Polystyrol
Form Zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Kapazität (metrisch) 30 ml
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Snap-On
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 in.
Höhe (metrisch) 41 mm
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität