Learn More
Contec™ SATWipes™ Getränkte Wischtücher
Optimal für verschiedene Reinräume geeignet. Die vorab getränkten Contec™ SATWipes™ Wischtücher sind in verschiedenen Optionen erhältlich, um die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 bis ISO-Klasse 8 zu erleichtern.
Marke: Contec™ SAT-C3-7030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.00000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Haltbare, getränkte Wischtücher mit einer Auswahl an Lösungsmittelsättigungen auf perforierten Rollen
- SATWipes mit Vlieswischtüchern aus Polyester eignen sich ideal für kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 5
- SATWipes mit Vlieswischtüchern aus Polyester/Cellulose bieten Festigkeit und geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen für weniger kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 6 bis 8
- Entwickelt für die allgemeine Reinigung und Oberflächenvorbereitung sowie zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderen Geräten und zur Verwendung vor dem Reinraumeingang
Spezifikation
SATWipes Vorgetränkte Wischtücher | |
23 cm | |
15,2 cm | |
ISO Klasse 5 und 6 | |
Hervorragende Tücher für weniger kritische Anwendungen, kompatibel mit Umgebungen der ISO-Klasse 6 und zum Abwischen vor dem Eintritt in den Reinraum | |
70 % IPA, 30 % DI-Wasser |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
9 x 6 in. (22,8 x 15,2 cm) | |
12 Packungen |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC SATWIPE NONWOVEN POLYESTER WITH 70% IPA
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol