Learn More
Contec™ SATWipes™ Vorgesättigte Wischtücher
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17813294 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 in.)
23 x 15 cm (9 x 6 in.)
23 x 18 cm (9 x 7 in.)
Material:
Polyester
Polyester, Viskose
Polyester-Zellulose
Polypropylen, Viskose
Sättigungslösung:
10 % IPA, 90 % deionisiertes Wasser
100 % Aceton
100 % IPA
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Verpackungsmenge:
100 Packungen; 12 Packungen/Karton
100 Packungen; 18 Packungen/Karton
12 Packungen
12 Pk.
1200/Cs.
1400/Karton
1800/Karton
700 Packungen; 2 Packungen/Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1200 Stück
1400 Stück
1800 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material Sättigungslösung Verpackungsmenge unitSize
17813294 15 x 23 cm (6 x 9 in.) Polyester-Zellulose 10 % IPA, 90 % deionisiertes Wasser 12 Pk. 1200 Stück
17294533 23 x 15 cm (9 x 6 in.) Polyester-Zellulose 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 100 Packungen; 18 Packungen/Karton 1800 Stück
17284533 23 x 15 cm (9 x 6 in.) Polyester-Zellulose 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 100 Packungen; 12 Packungen/Karton 1200 Stück
17214543 23 x 15 cm (9 x 6 in.) Polyester 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 100 Packungen; 18 Packungen/Karton 1800 Stück
17204543 23 x 15 cm (9 x 6 in.) Polyester 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 100 Packungen; 12 Packungen/Karton 1200 Stück
17224543 23 x 18 cm (9 x 7 in.) Polyester, Viskose 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 700 Packungen; 2 Packungen/Kartons 1400 Stück
15597979 23 x 15 cm (9 x 6 in.) Polyester-Zellulose 100 % IPA 12 Packungen 1200 Stück
16605544 15 x 23 cm (6 x 9 in.) Polyester 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 12 Packungen 1200 Stück
15915760 15 x 23 cm (6 x 9 in.) Polyester 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 1800/Karton 1800 Stück
17863067 15 x 23 cm (6 x 9 in.) Polyester 100 % Aceton 1200/Cs. 100 Stück
15754047 15 x 23 cm (6 x 9 in.) Polyester 100 % IPA 12 Packungen 1200 Stück
15147915 23 x 18 cm (9 x 7 in.) Polypropylen, Viskose 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 1400/Karton 1400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17813294 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. SATC11090
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimal für verschiedene Reinräume geeignet. Die SATWipes™ vorgesättigten Wischtücher sind in verschiedenen Optionen erhältlich, um die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 bis ISO-Klasse 8 zu erleichtern.
  • Haltbare, getränkte Wischtücher mit einer Auswahl an Lösungsmittelsättigungen auf perforierten Rollen
  • Vlies-Wischtüchern aus Polyester eignen sich ideal für kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 5
  • SATWIPES mit Vlies-Wischtüchern aus Polyester/Zellulose bieten Festigkeit und geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen für weniger kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 6 bis 8
  • Entwickelt für die allgemeine Reinigung und Oberflächenvorbereitung sowie zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderen Geräten und zur Verwendung vor dem Reinraumeingang
Bestellinformation
Verpackt als 100 6 x 9 in. (15 x 23 cm) Wischtücher auf einer perforierten Rolle. Die meisten SATWipes-Kartons enthalten 12 vorgesättigte Rollen plus einen Kanister; 19-150-0711 und -0712 mit 18 Nachfüllpackungen pro Karton ohne Kanister. Kundenspezifische Substrate und zusätzliche Wischtuchgrößen sind bei Ihrem Fisher Safety Kundendienstvertreter erhältlich. Leere Kanister für Wischtücher sind erhältlich: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 15,2 cm
Material Polyester-Zellulose
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5 und 6
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hervorragende Tücher für weniger kritische Anwendungen, kompatibel mit Umgebungen der ISO-Klasse 6 und zum Abwischen vor dem Eintritt in den Reinraum
Verpackungsmenge 12 Pk.
Lage 2-lagig
Sättigungslösung 10 % IPA, 90 % deionisiertes Wasser