Learn More
Contec™ SterileSorb™ Wischtücher
Wischt verschüttete Flüssigkeiten auf, trocknet Oberflächen und bewahrt die Festigkeit in Reinraumumgebungen. Contec™ SterileSorb™ Wischtücher sind perfekt für Anwendungen der ISO-Klasse 6 geeignet. Die Wischtücher sind doppelt verpackt, um die Produktintegrität und den ungehinderten Eintritt in Sterilräume zu gewährleisten.
Marke: Contec™ C299IR/25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Vliesstoff aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Gemisch macht diese Wischtücher saugfähig, langlebig und gering im Gehalt an extrahierbaren Stoffen
- Die Wischtücher sind für nicht abrasive Anwendungen wie das Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten im Reinraum und das Abwischen von Produkten vor der Einführung in den Reinraum konzipiert
- Etikett zeigt Chargennummern und Verfallsdaten für die Chargenrückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Flächengewicht von 67.8 g/m2. Gammabestrahlt und als steril validiert bis zum Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 gemäß AAMI-Richtlinien; Sterilitätszertifikat erhältlich.
Spezifikation
Ultra | |
AAMI | |
Cleanroom | |
Cellulose, Hydroentangled Polyester | |
23 cm |
67.8 | |
9 x 9 in. (23 x 23 cm) | |
23 cm | |
SterileSorb™ cleanroom wipes | |
Sterile |