Learn More
Univet™ Moderne klare Schutzbrille
Artikelnummer. 17980872
Change view
Click to view available options
Farbe:
Amethyst
Honig
Stein
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Größe unitSize
17980872 Amethyst Mittel 1 Stück
17940872 Stein Groß 10 Stück
17930892 Honig Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17980872 Lieferant Univet™ Lieferanten-Nr. 573.14.00.C0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese modernen Schutzbrillen sind leicht und extrem robust und sehen dabei glamourös aus.
  • Leicht und sehr widerstandsfähig
  • Polyamidrahmen ohne Metallkomponenten
  • Integrierte Seitenschilde
Spezifikation
Form Rechteckig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Amethyst
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Schutzbrillen
Größe Mittel
Material Kunststoff
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polyamid
UV-Schutz UV380.
Frame Type Standard
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar