Learn More
Bollé Safety Contour CONTMESP Brillen aus Metall
Artikelnummer. 10723474
Change view
Click to view available options
:
Linsenfarbe: ESP
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10723474 Linsenfarbe: ESP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10723474 Lieferant Bollé Safety Lieferanten-Nr. CONTMESP
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die attraktive und wirksame Bollé Safety; Contour Brille mit Metallrahmen dient zum Schutz vor der natürlichen Ultraviolettstrahlung im Freien.
  • Metallrahmen
  • Kratzfeste und Antifog-Beschichtungen
  • Bügel und Steg aus rutschfestem tIPGRIP
  • Mikrofaserbeutel im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Empfohlen für Arbeiten im Außenbereich
Enthält Mikrofaserbeutel
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 38 g
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Metall, nickelfrei