Learn More
Eppendorf™ Bedienfeld
Reproduzierbarkeit, Spezifität und Geschwindigkeit sind die Anforderungen an die PCR in jeder Anwendung.
Marke: Eppendorf™ 6320000007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Reproduzierbarkeit, Spezifität und Geschwindigkeit sind die Anforderungen an die PCR in jeder Anwendung. Der Mastercycler Pro ist in seiner Fähigkeit, diese Anforderungen zu erfüllen, beispiellos. Die proprietäre vapo. Protect™ Technologie reduziert die Verdunstung auf ein Minimum. Die Konzentrationen in Ihrem PCR-Mastermix bleiben konsistent, was zu einer stabilen und reproduzierbaren Spezifität führt. Unspezifische Bindung wird über die Wichtigkeit hinaus minimiert. Die extrem hohen Heiz- und Kühlraten des Mastercyclers pro S geben Ihnen die Geschwindigkeit, die Sie benötigen. Eine unübertroffene Geschwindigkeit kann mit der Impulse PCR von Eppendorf erzielt werden, einer gerätegetriebenen Heißstartfunktion, die die Aufheizraten auf 8 °C/s erhöht.- Ultimative Reduzierung der Verdampfung
- Extrem schnelle Heiz- und Kühlraten
- Gradientenblöcke mit SteadySlope Technologie
- Intuitive Schritt-für-Schritt-Programmierung
- Anzeige zur Anzeige der Cyclernummer in einem Netzwerk
- Auf Echtzeit-PCR* aufrüstbar
- Optionaler Selbsttest von Peltier-Elementen
Spezifikation
Für Mastercycler | |
Bedienfeld | |
Je 1 |