Learn More
Thermo Scientific™ Komfort-Kit, zertifiziertes 1-ml-Fläschchen mit SepCap
Flachbodenfläschchen sind eine kostengünstige Wahl für viele HPLC-Routineanwendungen. Zur Sicherstellung der richtigen Passform und Funktion werden die in verschiedenen Größen erhältlichen Flachbodengläser als Kits mit den zugehörigen Polyethylen-Stopfen angeboten.
Marke: Thermo Scientific™ CERT4015-96
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46000kg
Beschreibung
Flachbodenfläschchen sind eine kostengünstige Wahl für viele HPLC-Routineanwendungen. Diese halslosen Fläschchen mit Einsätzen sind als Kits mit den zugehörigen Polyethylen-Stopfen erhältlich, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen. Zur Auswahl stehen Gläser aus Klarglas, Braunglas oder Polypropylen. 8 x 35-mm-Flachbodengläser wurden speziell für Alcott Autosampler mit positiver Verdrängung entwickelt. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ oder Chromacol™.
- Polyethylen SepCap mit mittig angeordnetem sternförmigem Muster erleichtert das Durchstechen mit der Spritzennadel.
- Das praktische Fläschchen-Kit enthält die gleiche Anzahl von Fläschchen und Verschlusskappen
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Microsampling-Fläschchen für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
Empfohlen für folgende Geräte:
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Waters™ (Wisp Karussell, 96 bzw. 48 Positionen)
Spezifikation
Zertifiziertes Komfort-Kit, 1 ml Shell Vial, mit SepCap | |
Glas | |
200 | |
Polyethylen | |
Nein |
Durchsichtig | |
1 ml | |
LC-GC CERT | |
Stopfen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.