Learn More
Corning™ CoolCell™ SV-2 und SV-10 Gefrierbehälter
Beschreibung
Corning CoolCell In Kombination mit einem -80 °C Gefrierschrank ermöglicht dies ein alkoholfreies Einfrieren mit einer Rate von -1 °C/Minute, was ideal für die Kryokonservierung der meisten Zellen und Zelllinien ist. Durch die Kombination von vernetztem Polyethylenschaum mit gleichmäßiger Dichte, einem festen Kern und radialer Symmetrie der Ampulle werden konsistente und reproduzierbare Gefrierprofile erzielt. Der Schaum ist nicht saugfähig und führt zu keiner nennenswerten Veränderung der Umgebung im Gefrierschrank; dadurch werden nahegelegene gefrorene Proben geschützt. Die Entnahme der Ampullen erfolgt durch Umdrehen des Geräts, sodass die Ampullen herausgleiten.
Merkmale: Einzigartige Merkmale der kontrollierten Einfrierung mit Corning™ CoolCell™ enthalten:
- Anwenderfreundlich
- Alkohol- und flüssigkeitsfreies Einfrieren
- Geringere Nutzungskosten als bei alkoholbasierten Geräten
- Hohe Zellausbeute und Zelllebensfähigkeit
- Reproduzierbarkeit
- Einfache und konsistente Methode zur Standardisierung des kontrollierten Einfrierens
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Purpur |
| Form | Rund |
| Typ | Gefrierschrank |
| Aufnahmevermögen | 6 (10 ml Serum-Fläschchen) |
| Menge | 1/Packung, 1/Karton |
| Gewicht (metrisch) | 0,5 kg |