Learn More
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ XT System
Beschreibung
Zur Verwendung mit CoolBox XT und CoolBox 2XT zur Erhöhung der Höhe bei Verwendung hoher Rohrmodule. Der Kragen ist magnetisch und haftet problemlos an der Gerätebasis.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rosa |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Verlängerungsaufsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erweitern Sie die Höhe, wenn Sie hohe Röhrenmodule verwenden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CoolBox XT und CoolBox 2XT |
| Menge | 1/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 20,0 x 16,0 x 7,0 cm (7,8 x 6,2 x 2,7 in.) Innen: 14,0 x 9,4 x 7,0 cm (5,5 x 3,7 x 2,7 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,8 in. |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6,2 in. |
| Mehr anzeigen |