missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ CoolRack™ Platten- und Reservoirmodule
Gewährleistet bei Kühlung, schnellen Gefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1 °C in allen Röhrchen.
301.00 € - 365.00 €
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15552841
|
Corning™
432070 |
CoolSink XT 96F | Eine 6-, 12-, 24-, 48-, 96- oder 384-Well Flachbodenplatte, 1 SBS-kompatibel |
326.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15562841
|
Corning™
432071 |
CoolSink XT 96U | Eine 96-Well U-Boden Mikrotiterplatte, SBS-kompatibel |
365.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15572841
|
Corning™
432072 |
CoolSink LX55 | Ein 55 ml-Reagenzien-Reservoir |
301.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zur Kompensation der von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
- Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen −196 und >100 °C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
- Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
- Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
CoolSink Platte und Reservoirmodul |